Drukuj
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥97%
Uwaga
H33463.03EA 561 PLN
H33463.03
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formuła: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Temp. topnienia: 165…167 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09031174
Numer CAS: 851386-31-7