Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3,5-Difluoropicolinic acid 97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09
Temp. topnienia: ∼ 205 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05664124
Numer CAS: 745784-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L20324.03
5 g L20324.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point ca 205° dec.
Formula weight 159.09
CAS No. 745784-04-7
Czystość 97%
Molecular formula C6H3F2NO2
MDL No. MFCD05664124
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość