Drukuj
Roztwór wzorcowy skandu,100 mg/l Sc w dil. kwasie azotowym pojedynczy wzorzec do ICP-MS
Dostawca: CPAchem
ACSDM351.2NP.L1EA 596 PLN
ACSDM351.2NP.L1
Roztwór wzorcowy skandu,100 mg/l Sc w dil. kwasie azotowym pojedynczy wzorzec do ICP-MS
Standardy Wzorce kationowe Scandium Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022