Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Roztwór wzorcowy tantalu, 100 mg/l Ta pojedynczy wzorzec do ICP-MS
Dostawca: ACSD
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Pierwiastek Symbol Stężenie Matryca Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Tantal Ta 100 mg/l 2% HNO₃/0,5% HF 100 ml ACSDM357.2N05FP.L1
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość