Drukuj
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
H55141.03EA 325 PLN
H55141.03 H55141.MD
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥97%
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formuła: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Temp. topnienia: 113…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07782076
Numer CAS: 887266-99-1