Drukuj
3-Bromo-4-heptanone ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
H32094.09EA 2840 PLN
H32094.09 H32094.03
3-Bromo-4-heptanone ≥98%
3-Bromo-4-heptanone
Formuła: C₇H₁₃BrO
MW: 193,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 39 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,248
Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09757526
Numer CAS: 42330-10-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II