Drukuj
2-Methoxyethyl chloroformate tech. 85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
H25937.AAEA 354 PLN
H25937.AA H25937.AC
2-Methoxyethyl chloroformate tech. 85%, Technical Grade
2-Methoxyethyl chloroformate
Formuła: C₄H₇ClO₃
MW: 138,55 g/mol
Temp. Wrzenia: 157…158 °C
Gęstość: 1,192
Temp. Zapłonu: 59 °C (138 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058932
Numer CAS: 628-12-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-026-9
Jednostka: 2742
ADR: 6.1,II