Drukuj
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Uwaga
TCIAC1996-25GEA 236 PLN
TCIAC1996-25G
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Formuła: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,63 g/mol
Numer MDL: MFCD00014893
Numer CAS: 6358-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 228-782-0
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/66/28939066.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C