Drukuj
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Niebezpieczeństwo
H33218.06EA 1070 PLN
H33218.06 H33218.03
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13196579
Numer CAS: 1206593-22-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III