Drukuj
1-Bromo-4-pentyloxybenzene ≥98%
A12614.06EA 407 PLN
A12614.06
1-Bromo-4-pentyloxybenzene ≥98%
1-Bromo-4-pentyloxybenzene
Formuła: C₁₁H₁₅BrO
MW: 243,15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156123
Numer CAS: 30752-18-2