Drukuj
3-Nitrosalicylic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
SIAL73815-5GEA 722 PLN
SIAL73815-5G
3-Nitrosalicylic acid, Sigma-Aldrich®
3-Nitrosalicylic acid
Formuła: C₇H₅NO₅
MW: 183,1183 g/mol
Numer MDL: MFCD00024240
Numer CAS: 85-38-1