Drukuj
DL-Glutamic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALG1126-1KGEA 4270 PLN
SIALG1126-1KG SIALG1126-25G SIALG1126-100G SIALG1126-10G
DL-Glutamic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
DL-Glutamic acid monohydrate
Formuła: C₅H₉NO₄·1H₂O
MW: 165,15 g/mol (147,13 anhy)
Numer MDL: MFCD00150703
Numer CAS: 19285-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-522-2