Drukuj
Glycidyl isopropyl ether do syntezy
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18598.0100EA 331 PLN
8.18598.2500 8.18598.0100 8.18598.9999
Glycidyl isopropyl ether do syntezy
Glycidyl isopropyl ether
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005139
Numer CAS: 4016-14-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-672-9
Jednostka: 1992
ADR: 3 (6.1),III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 188 g/l (19 °C)
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 137 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13 hPa (25 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4101 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (188 g/l, H2O, 20 °C)