Drukuj
Zirconium disulphate tetrahydrate ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
43194.22EA 6810 PLN
43194.22 43194.14
Zirconium disulphate tetrahydrate ≥99.99% (metals basis)
Zirconium disulphate tetrahydrate
Formuła: O₈S₂Zr·4H₂O
MW: 355,396 g/mol
Gęstość: 3,22
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149267
Numer CAS: 7446-31-3
Numer WE (dawny EINECS): 238-694-4