Drukuj
Bis(2-methoxyethyl)amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Niebezpieczeństwo
TCIAB1383-25MLEA 843 PLN
TCIAB1383-25ML
Bis(2-methoxyethyl)amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bis(2-methoxyethyl)amine
Formuła: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,1888 g/mol
Temp. Wrzenia: 172°C
Temp. Zapłonu: 58°C
Numer MDL: MFCD00025906
Numer CAS: 111-95-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-923-9
Jednostka: 2734
ADR: 8,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/88/28933188.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %