Drukuj
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL524751-5GEA 161 PLN
SIAL524751-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Formuła: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Numer MDL: MFCD02093781
Numer CAS: 101084-96-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III