Drukuj
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
Uwaga
H33477.03EA 1270 PLN
H33477.03 H33477.MD
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole
Formuła: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18399698
Numer CAS: 1261444-86-3