Drukuj
żel krzemionkowy ≥99.995% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Dostawca: Thermo Scientific
41099.KSEA 5450 PLN
41099.KS
żel krzemionkowy ≥99.995% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1719 °C
Gęstość: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
Klasyfikacja Merck : 14,08493