Poland
Złóż zamówienie
Termomikser, ThermoMixer® C
Termomikser, ThermoMixer® C
Supplier:  EPPENDORF
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Termomikser, ThermoMixer® C
Supplier:  EPPENDORF
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • 460-0223
  • Environmentally Preferable:
  • Niski wpływ na produkcję
  • Zakres temperatury:
  • Min: 15 °C below RT, max: 100 °C
  • Pojemność:
  • All common vessels and plate formats from 5 µl to 50 ml
  • Zakres prędkości:
  • 300 - 3000 rpm
  • Zakres nastawny temperatury:
  • 1 °C / 100 °C
  • Dokładność pomiaru:
  • Max. ±0,5 °C at 20...45 °C
  • Szybkość grzania:
  • Max. 7 °C/min (when using SmartBlock plates)
  • Napięcie:
  • 200 W
  • Programowanie:
  • 20 program slots available, 5 program keys (pre-defined, rewritable), Programmable: up to 4 program levels
  • Amplituda:
  • 3 mm
  • Liczba bloków:
  • Exchangeable SmartBlocks (automatic block recognition)
  • Interfejs:
  • USB
  • Certyfikacja środowiskowa:
  • Renewable Energy Certificate, ISO 14001
Specifications
Product Information
  • Catalog #
    Supplier #
    Opis
    Ilość
    Availability
    Price
  • 460-0223
    5382000.015
    ThermoMixer® C bez bloku, wtyczka EU
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 17 830 zł
    17 830 zł
    1 * 1 SZT
       17 830 zł
    Specifications:
      Niski wpływ na produkcję
    More
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Niski wpływ na produkcję
    Zakres temperatury
    Min: 15 °C below RT, max: 100 °C
    Pojemność
    All common vessels and plate formats from 5 µl to 50 ml
    Zakres prędkości
    300 - 3000 rpm
    Zakres regulacji temperatury
    Zakres nastawny temperatury
    1 °C / 100 °C
    Dokładność pomiaru
    Max. ±0,5 °C at 20...45 °C
    Szybkość grzania
    Max. 7 °C/min (when using SmartBlock plates)
    Napięcie
    200 W
    Programowanie
    20 program slots available, 5 program keys (pre-defined, rewritable), Programmable: up to 4 program levels
    Amplituda
    3 mm
    Liczba bloków
    Exchangeable SmartBlocks (automatic block recognition)
    Interfejs
    USB
    Certyfikacja środowiskowa
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
      Niski wpływ na produkcję
SmartBlocks
Product Information
  • Catalog #
    Seq
    Opis
    Ilość
    Cena
    Availability
    Price
  • 12
    SmartBlock™ PCR 96, termoblok na 96- dołkowe płytki PCR, z pokrywą*
    1
    POR
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 4 600 zł
    4 600 zł
Product Information
  • Catalog #
    Seq
    Opis
    Ilość
    Availability
    Price
  • 15
    SmartBlock™ cryo thaw, thermoblock for 24 cryo tubes, 1,5 – 2,0 ml, all base shapes
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 3 700 zł
    3 700 zł
Product Information
  • Catalog #
    Seq
    Opis
    Ilość
    Cena
    Availability
    Price
  • 13
    SmartBlock™ PCR 384, termoblok na 384- dołkowe płytki PCR, z pokrywą*
    1
    POR
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 4 600 zł
    4 600 zł
Product Information
  • Catalog #
    Seq
    Opis
    Ilość
    Cena
    Availability
    Price
  • 02
    SmartBlock™ 1.5 ml, thermoblock for 24×1,5 ml tubes, incl. transfer rack
    1
    POR
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 3 700 zł
    3 700 zł
Product Information
  • Catalog #
    Seq
    Opis
    Ilość
    Cena
    Availability
    Price
  • 04
    SmartBlock™ termoblok na 5,0 ml probówki Eppendorf 8×5,0 ml
    1
    POR
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 3 700 zł
    3 700 zł
Product Information
  • Catalog #
    Seq
    Opis
    Ilość
    Cena
    Availability
    Price
  • 01
    SmartBlock™ 0,5 ml, thermoblock for 24×0,5 ml tubes, incl. transfer rack
    1
    POR
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 3 700 zł
    3 700 zł
Product Information
  • Catalog #
    Seq
    Opis
    Ilość
    Cena
    Availability
    Price
  • 03
    SmartBlock™ 2,0 ml, thermoblock for 24×2,0 ml tubes, incl. transfer rack
    1
    POR
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 3 700 zł
    3 700 zł
Product Information
  • Catalog #
    Seq
    Opis
    Ilość
    Cena
    Availability
    Price
  • 09
    SmartBlock™ plates, termoblok na mikropłytki i deepwell z pokrywą*
    1
    POR
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 4 600 zł
    4 600 zł
Product Information
  • Catalog #
    Seq
    Opis
    Ilość
    Cena
    Availability
    Price
  • 07
    SmartBlock™ 12 mm, thermoblock for 24 reaction tubes, up to Ø12 mm
    1
    POR
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 4 600 zł
    4 600 zł
Product Information
  • Catalog #
    Seq
    Opis
    Ilość
    Cena
    Availability
    Price
  • 06
    SmartBlock™ termoblok na 50 ml probówki stozkowe,4×50 ml
    1
    POR
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 3 700 zł
    3 700 zł
Product Information
  • Catalog #
    Seq
    Opis
    Ilość
    Cena
    Availability
    Price
  • 05
    SmartBlock™ termoblok na 15 ml probówki stożkowe, 8×15 ml
    1
    POR
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 3 700 zł
    3 700 zł
Product Information
  • Catalog #
    Seq
    Opis
    Ilość
    Availability
    Price
  • 11
    SmartBlock™ DWP 1000, thermoblock for Eppendorf Deepwell Plates 96 / 1000 μl, incl. lid
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 4 600 zł
    4 600 zł
Product Information
  • Catalog #
    Seq
    Opis
    Ilość
    Availability
    Price
  • 10
    SmartBlock™ DWP 500, thermoblock for Eppendorf Deepwell Plates 96 / 500 μl, incl. lid
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 4 600 zł
    4 600 zł