Drukuj
Zakrętki do probówek z próbkami, zabezpieczone przed manipulacją
Dostawca: Simport Scientific
Simport®
SIMPT552WEA 508 PLN
SIMPT552W SIMPT552WTP SIMPT552-30WTP SIMPT552-7WTP SIMPT552-30W 720-0574 216-1007
Zakrętki do probówek z próbkami, zabezpieczone przed manipulacją
Nakrętki Nakrętki do probówek
Caps made of PE feature a long skirt and a super fast thread design allowing them to be removed or sealed with a single turn. Caps are designed with flexible sealing lip which provides leakproof seal.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904