Drukuj
VWR® Oslo, Okulary ochronne
Dostawca: VWR
Oslo
111-0932EA 35.4 PLN
111-0932
VWR® Oslo, Okulary ochronne
Okulary
Okulary ochronne z zawijanymi, przezroczystymi soczewkami z poliwęglanu i pośrednią wentylacją.
  • Powłoka chroniąca przed zarysowaniem/zaparowaniem
  • Zintegrowane osłony boczne
  • Zintegrowana osłona brwi
  • Regulowana długość zauszników
Waga: 35 g
Certyfikaty: Zgodny z: EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (ramka); VWR® 2C-1,2 1 FT (soczewki)