Ten model nauszników jest przeznaczony do użytku w środowisku o bardzo wysokim poziomie hałasu, a w szczególności w miejscach, w których występuje dużo dźwięków o niskiej częstotliwości. Ochronę zapewnia technologia wykorzystująca podwójną obudowę, która minimalizuje rezonans wewnątrz nauszników, powodując maksymalne tłumienie dźwięków o wysokiej częstotliwości.
- Szerokie pierścienie uszczelniające wypełnione miękką plastikową pianką gwarantują optymalne dopasowanie i minimalny nacisk
- Duża zrozumiałość mowy
- Łatwe w wymianie poduszki i wkładki pozwalają utrzymać higieniczną czystość
- Model mocowany na kasku można używać z szeroką gamą przemysłowych kasków ochronnych
SNR: 35 dB (opaska na głowę/szyję); 34 dB (montaż na kasku)
Certyfikaty: EN 352-1:1993 (model z opaską na szyję); EN 352-3:2002 (model mocowany na kasku)
Uwaga: *Można używać ze wszystkimi kaskami Peltor™, z wyjątkiem modelu G2000