Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Substancje referencyjne
Dostawca: Merck Millipore
Reference substances can be used for the identification of unknown compounds in a gas chromatogram or as standards in quantitative GC analysis. They serve also for the characterisation of GC column properties.
  • Largely free from isomers
  • Particularly pure substances
  • Assay usually over 99,5%
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Fatty acid methyl esters, methyl oleate, assay ≥99,0%, empirical formula C₁₉H₃₆O₂ Glass vial 5 ml 1.09743.0005
Fatty acid methyl esters, methyl margarate, assay ≥99,0%, empirical formula C₁₈H₃₆O₂ Glass vial 5 g 1.09754.0005
Fatty acid methyl esters, methyl stearate, assay ≥99,0%, empirical formula C19H38O2 Glass vial 5 g 1.09602.0005
Fatty acid methyl esters, methyl decanoate assay ≥99,5%, empirical formula C₁₁H₂₂O₂ Glass vial 5 ml 1.09637.0005
Fatty acid methyl esters, methyl laurate, assay ≥99,0%, empirical formula C13H26O2 Glass vial 5 ml 1.09693.0005
Fatty acid methyl esters, methyl myristate, assay ≥99,5%, empirical formula C15H30O2 Glass vial 5 ml 1.09736.0005
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość