UV/Visible spectrophotometer with double-beam optical system, designed for applications including general research, pharmaceutical, biochemical and clinical laboratory use, new material development and quality control.
- Pomiary fotometryczne: Absorpcja, transmisja i koncentracja
- Pomiary ilościowe i kinetyczne, pomiary wielofalowe i skanowanie widm
- Analiza DNA/RNA i białek
- Sterowanie za pomocą klawiatury i komputera (opcjonalnie)
- Oprogramowanie UV-Vis Analyst do przetwarzania danych i zbierania danych
Dodatkowe informacje: Dostarczany z czterema kuwetami ze szkła optycznego, dwoma kuwetami kwarcowymi, osłoną przeciwpyłową, kablem USB, pamięcią USB (8 GB), oprogramowaniem UV-Vis Analyst, uchwytami na kuwety dla próbki i referencji, kablami zasilającymi z wtyczkami UK, CH i EU.