Drukuj
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole 97%
Niebezpieczeństwo
H58657.06EA 2350 PLN
H58657.06
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole 97%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Formuła: C₁₀H₉BrN₂S
MW: 269,16 g/mol
Temp. topnienia: 151…153 °C
Numer MDL: MFCD00170268
Numer CAS: 65705-44-4