Drukuj
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H58554.04EA 2680 PLN
H58554.04
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Formuła: C₈H₇N₃S
MW: 177,22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00460417
Numer CAS: 30235-26-8