Drukuj
1-Dodecylboronic acid pinacol ester ≥98%
H31186.03EA 404 PLN
H31186.03 H31186.06
1-Dodecylboronic acid pinacol ester ≥98%
1-Dodecylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₈H₃₇BO₂
MW: 296,31 g/mol
Temp. Wrzenia: 123 °C (0,2 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12546195
Numer CAS: 177035-82-4