Drukuj
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H52883.03EA 3090 PLN
H52883.03 H52883.MD
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₄BNO₄
MW: 223,04 g/mol
Temp. topnienia: 52…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363743
Numer CAS: 871329-54-3