Drukuj
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L19205.03EA 549 PLN
L19205.03 L19205.06 L19205.MD
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formuła: C₈H₆BrF₃S
MW: 271,10 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…118 °C (13 mmHg)
Temp. topnienia: 53…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00129189
Numer CAS: 21101-63-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II