Drukuj
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Uwaga
H52994.06EA 1180 PLN
H52994.06
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Temp. topnienia: 162…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411939
Numer CAS: 148839-33-2