Drukuj
Methylmagnesium chloride 20% in THF do syntezy, Sigma-Aldrich®
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20310.0250EA 428 PLN
8.20310.0250
Methylmagnesium chloride 20% in THF do syntezy, Sigma-Aldrich®
Methylmagnesium chloride
Formuła: CH₃ClMg
MW: 74,79 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000468
Numer CAS: 676-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-629-7
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 (3),I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Boiling Point 65 - 66 °C (1013 hPa) (THF)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -20 °C (THF)
Explosion Limit 1.5 %(V) (THF)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C (THF)
Synonyms Chloromethylmagnesium