Drukuj
Methylmagnesium chloride 3 M in THF
Niebezpieczeństwo
46118.JUEA 1110 PLN
46118.JU
Methylmagnesium chloride 3 M in THF
Methylmagnesium chloride
As a grignard reagent and an alkylating agent in organic synthesis
Formuła: CH₃ClMg
MW: 74,79 g/mol
Gęstość: 1,013
Temp. Zapłonu: –17 °C (1 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000468
Numer CAS: 676-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-629-7
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I