Drukuj
Isoquinolin-N-oxide ≥50% (w/v) in water
Uwaga
L14794.06EA 249 PLN
L14794.06 L14794.14
Isoquinolin-N-oxide ≥50% (w/v) in water
Isoquinolin-N-oxide
Formuła: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006903
Numer CAS: 1532-72-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-242-7