Drukuj
Ebselen 99%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO300572500EA 5690 PLN
ACRO300572500
Ebselen 99%
Ebselen
Formuła: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20 g/mol
Temp. topnienia: 178…181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210937
Numer CAS: 60940-34-3
Jednostka: 3283
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 184 °C
GC ≥98.5 %