Drukuj
Ebselen
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
J63190.MAEA 841 PLN
J63190.MA
Ebselen
Ebselen
Formuła: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20 g/mol
Temp. topnienia: 180…181 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00210937
Numer CAS: 60940-34-3
Jednostka: 3283
ADR: 6.1,III