Drukuj
Ebselen
Dostawca: Molekula
Niebezpieczeństwo
MOLEM88581267EA 0 PLN
MOLEM88581267
Ebselen
Ebselen
Formuła: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20 g/mol
Numer MDL: MFCD00210937
Numer CAS: 60940-34-3
Jednostka: 3283
ADR: 6.1,III