Drukuj
Acetic anhydride-[D₆] (98.5% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO174670050EA 1690 PLN
ACRO174670050
Acetic anhydride-[D₆] (98.5% D) for NMR spectroscopy
Acetic anhydride-[D₆]
Formuła: C₄D₆O₃
Gęstość: 1,14 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044225
Numer CAS: 16649-49-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-697-0
Jednostka: 1715
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥98.0 %
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %