Drukuj
6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H32857.03EA 221 PLN
H32857.03
6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
6-Fluoro-3-formylchromone
Formuła: C₁₀H₅FO₃
MW: 192,15 g/mol
Temp. topnienia: 155…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00139060
Numer CAS: 69155-76-6