Drukuj
4-Indoleboronic acid pinacol ester ≥97%
H52325.MDEA 446 PLN
H52325.MD H52325.03 H52325.06
4-Indoleboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Indoleboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243,11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689896
Numer CAS: 388116-27-6