Drukuj
5-Indoleboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H27008.03EA 686 PLN
H27008.03
5-Indoleboronic acid 95%
5-Indoleboronic acid
Formuła: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Temp. topnienia: 170…175 °C
Numer MDL: MFCD01319013
Numer CAS: 144104-59-6