Drukuj
6-Indoleboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H53313.MDEA 767 PLN
H53313.MD H53313.03
6-Indoleboronic acid ≥98%
6-Indoleboronic acid
Formuła: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Temp. topnienia: 177…181 °C
Numer MDL: MFCD03095176
Numer CAS: 147621-18-9