Drukuj
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
Dostawca: Thermo Scientific
J64865.06EA 4590 PLN
J64865.06 J64865.03
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Formuła: C₆H₁₂N₄O₂
MW: 172,19 g/mol
Temp. topnienia: 112 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00008318
Numer CAS: 10465-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-951-7