Drukuj
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
H30941.06EA 2600 PLN
H30941.06 H30941.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,136 g/mol
Temp. topnienia: 57…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03453660
Numer CAS: 269409-99-6