Drukuj
4-Carboxyphenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO344400050EA 585 PLN
ACRO344400050 ACRO344400250 ACRO344400010
4-Carboxyphenylboronic acid 97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Temp. topnienia: 238…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151801
Numer CAS: 14047-29-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %