Drukuj
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL680532-10GEA 1740 PLN
SIAL680532-10G SIAL680532-1G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₁₂BNO₂
MW: 164,9974 g/mol
Numer MDL: MFCD01318996
Numer CAS: 178752-79-9