3-Aminophenylboronic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:85006-23-1
:
Wzór:C₆H₉BClNO₂
Numer MDL:MFCD00191748
:173.41 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:285-052-4
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: 410705-1GLocal Article Number: SIAL410705-1G
- Supplier Article Number: 410705-5GLocal Article Number: SIAL410705-5G