Drukuj
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 96%
Uwaga
H53043.03EA 2670 PLN
H53043.03
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 96%
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid
Formuła: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659869
Numer CAS: 850568-07-9