Drukuj
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
Uwaga
H53045.MDEA 635 PLN
H53045.MD
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₁BFNO₃
MW: 211,00 g/mol
Temp. topnienia: 143…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235102
Numer CAS: 874289-46-0