Drukuj
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Uwaga
H53134.03EA 2230 PLN
H53134.03
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,98 g/mol
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235094
Numer CAS: 874219-60-0