Drukuj
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H52977.03EA 4780 PLN
H52977.03 H52977.MD
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Temp. topnienia: 166…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115649
Numer CAS: 693803-17-7